Principaux documents
S468576
SODIUM 4-(4-(BENZYL-ET-AMINO)-PH-AZO)-2,5-DI-CL-BENZENESULFONATE(ACID ORANGE 50)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18Cl2N3NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.356
Numéro MDL:
Autres remarques