Principaux documents
S842885
2-PHENYL-5-(2,4-XYLYL)-1,4-HYDROQUINONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.365
Numéro MDL:
37,90 $