Principaux documents
S836826
STEARIC ACID, CALCIUM SALT
AldrichCPR
S836826-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S836826-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C36H70CaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.037
Numéro MDL:
261,00 $