Principaux documents
S832049
N-(2-NAPHTHYL)BENZOPHENONE IMINE
AldrichCPR
S832049-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S832049-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.399
Numéro MDL:
37,90 $