Principaux documents
S829684
2,4'-DINITROBIPHENYL
AldrichCPR
S829684-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S829684-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.209
Numéro MDL:
37,90 $