Principaux documents
S828378
P-THIOCRESOL, THALLIUM SALT
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H7STl
Poids moléculaire :
327.568
Numéro MDL:
37,90 $