Principaux documents
S824380
TRIS(PENTAFLUOROPHENYL)SILANE
AldrichCPR
S824380-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S824380-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18HF15Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.271
Numéro MDL:
261,00 $