Principaux documents
S811807
DIOCTADECYLAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C36H76ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.467
Numéro MDL:
146,00 $