Principaux documents
S806188
2,5-TETRAHYDROFURANDIOL
AldrichCPR
S806188-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S806188-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.107
Numéro MDL:
261,00 $