Documents
H59109
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetrahydrofuran
ReagentPlus®, 98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
760 mmHg ( 181 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter