Principaux documents
S803324
8-CHLOROCAFFEINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.