Principaux documents
S785504
2-NAPHTHYL MYRISTATE
AldrichCPR
S785504-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S785504-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.537
Numéro MDL:
261,00 $