Principaux documents
S784508
TERT-BUTOXYCARBONYL-L-VALINE N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.341
Numéro MDL:
Autres remarques