Principaux documents
S775843
2-ANTHRACENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S775843-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S775843-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H9NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.28
Numéro MDL:
261,00 $