Principaux documents
S769959
1-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-3-(2-PYRIMIDINYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H8ClF3N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.672
Numéro MDL:
Autres remarques