Principaux documents
S717290
METHYL N-PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
S717290-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S717290-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.166
Numéro MDL:
261,00 $