Principaux documents
S714496
DIPHENYL SUCCINATE
AldrichCPR
S714496-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S714496-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.288
Numéro MDL:
146,00 $