Principaux documents
S706744
METHYL 4-CHLORO-3-NITROBENZOATE
AldrichCPR
50MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H6ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.594
Numéro MDL:
216,00 $