Principaux documents
S703443
1,4-DIOXACYCLOHEXADECANE-5,16-DIONE
AldrichCPR
S703443-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S703443-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.345
Numéro MDL:
261,00 $