Principaux documents
S696994
1,4,9,10-ANTHRACENETETRAONE
AldrichCPR
S696994-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S696994-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.202
Numéro MDL:
261,00 $