Principaux documents
S669768
MONO-METHYL SEBACATE
AldrichCPR
S669768-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S669768-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
261,00 $