Documents
S664332
TRIS(1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-DECAFLUORO-2,4-HEPTANEDIONATO)EUROPIUM DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H7EuF30O8
Poids moléculaire :
1109.197
Numéro MDL:
Autres remarques