Principaux documents
S65596
2-AZIRIDIN-1-YL-(1,4)NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
S65596-10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S65596-10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.211
Numéro MDL:
146,00 $