Principaux documents
S14002
1-(BENZYLSULFONYL)AZIRIDINE
AldrichCPR
S14002-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S14002-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.258
Numéro MDL:
37,90 $