Key Documents
S65138
N-(2-CHLORO-5-{[4-(2,4-DINEOPENTYLPHENOXY)BUTANOYL]AMINO}PHENYL)-4,4-DIMETHYL-3-OXOPENTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H47ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
571.207
Numéro MDL:
Autres remarques