Principaux documents
CF0045
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroazidoacetate
Synonyme(s) :
2-azido-2,2-difluoroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-azido-2,2-difluoroacetate
50 MG
167,00 $
100 MG
245,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
167,00 $
100 MG
245,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5F2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.06
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)C(N=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C4H5F2N3O2/c1-2-11-3(10)4(5,6)8-9-7/h2H2,1H3
Clé InChI
BISKRTIGSBFIQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl azidodifluoroacetate is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). This reagent allows the unique functionality to afford the transformation of amine substrates to their amide analog, followed by the subsequent click reaction to form amide-triazole functionalities.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.