Principaux documents
S646318
TRIS(4-NITROPHENYL)METHANE
AldrichCPR
S646318-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S646318-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H13N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.332
Numéro MDL:
261,00 $