Principaux documents
S64123
2-(2-(2-(2-METHOXY-PHENOXY)-ETHOXY)-ETHOXY)-PHENOL
AldrichCPR
S64123-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S64123-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.346
Numéro MDL:
37,90 $