Principaux documents
S638560
2',4',6'-TRIHYDROXYACETOPHENONE IMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S638560-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S638560-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H10ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.627
Numéro MDL:
37,90 $