Principaux documents
S617644
3-(2-HEXADECYLOXY-5-SULFOPHENYL)PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H42O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.674
Numéro MDL:
Autres remarques