Principaux documents
S617563
10-(4-NITROBENZYLIDENE)-9-ANTHRONE
AldrichCPR
S617563-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S617563-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.343
Numéro MDL:
37,90 $