Principaux documents
S615455
3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL METHYL ETHER
AldrichCPR
S615455-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S615455-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.568
Numéro MDL:
261,00 $