Principaux documents
8.14513
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
25 ML
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
90,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
223-982-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.6 (50 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 72 °C
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup