Principaux documents
S614718
4'-BROMO-2'-NITROACETANILIDE
AldrichCPR
S614718-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S614718-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H7BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.061
Numéro MDL:
146,00 $