Principaux documents
S60535
N(2),N(2),N(2),N(2),N(4),N(4),N(4),N(4),N(6),N(6),N(6),N(6)-DODECAETHYL-1,3,5,2LAMBDA(5),4LAMBDA(5),6LAMBDA(5)-TRIAZATRIPHOSPHININE-2,2,4,4,6,6-HEXAMINE
AldrichCPR
S60535-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S60535-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H60N9P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
567.728
Numéro MDL:
37,90 $