Principaux documents
S591629
4',4'''-METHYLENEBIS(ACETOACETANILIDE)
AldrichCPR
S591629-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S591629-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C25H30N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.531
Numéro MDL:
37,90 $