Principaux documents
R928917
4-(BENZYLIDENEAMINO)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.317
Numéro MDL:
37,90 $