Principaux documents
S579718
1,1-DIMETHYL-3-PHENYLUREA
AldrichCPR
S579718-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S579718-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.209
Numéro MDL:
261,00 $