Principaux documents
S576611
SULFOACETIC ACID, PYRIDINE COMPLEX
AldrichCPR
10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H9NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.217
Numéro MDL:
216,00 $