Principaux documents
S573124
2-(DIMETHYLAMINO)-ETHANOL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S573124-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S573124-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.599
Numéro MDL:
261,00 $