Principaux documents
S572888
2-PENTYL-1-NONANOL
AldrichCPR
S572888-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S572888-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H30O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.395
Numéro MDL:
146,00 $