Principaux documents
S572675
2'-HYDROXY-4-METHOXYCHALCONE
AldrichCPR
S572675-50MG
146,00 $
146,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Changer de vue
S572675-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.288
Numéro MDL:
146,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails