Principaux documents
S571423
BENZYL 4-METHYLBENZYL ETHER
AldrichCPR
S571423-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S571423-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.294
Numéro MDL:
37,90 $