Principaux documents
S570974
17-PENTATRIACONTENE
AldrichCPR
S570974-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S570974-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C35H70
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.948
Numéro MDL:
261,00 $