Principaux documents
S570729
HEPTYL METHYL SULFIDE
AldrichCPR
S570729-250MG
54,40 $
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S570729-250MG
54,40 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H18S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.297
Numéro MDL:
54,40 $