Principaux documents
S566039
2-HYDROXYCYCLOPENTADECANONE
AldrichCPR
S566039-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S566039-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.389
Numéro MDL:
261,00 $