Principaux documents
S553050
ALPHA-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL ALCOHOL
AldrichCPR
S553050-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S553050-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H9F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.167
Numéro MDL:
37,90 $