Principaux documents
S543764
4-AZA-9-FLUORENONE
AldrichCPR
S543764-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S543764-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.196
Numéro MDL:
261,00 $