Principaux documents
S536075
3',4'-DICHLORO-3,4-(METHYLENEDIOXY)-CHALCONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.162
Numéro MDL:
Autres remarques