Principaux documents
S529591
N-BENZYLMETHACRYLAMIDE
AldrichCPR
S529591-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S529591-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.232
Numéro MDL:
261,00 $